Print…
4-Propilciclohexanona para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.14584.0005 8.14584.0025 8.14584.0250
8.14584.0005EA 28.9 EUR
8.14584.0005 8.14584.0025 8.14584.0250
4-Propilciclohexanona para síntese, Sigma-Aldrich®
4-Propilciclohexanona
Fórmula: C₉H₁₆O
Ponto de ebulição: 219 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00058690
Número CAS: 40649-36-3
EINECS: 406-810-4
Encomendar
Solubility 1.96 g/l (20 °C)
Molar Mass 140.22 g/mol
Boiling Point 219 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.23 hPa (20 °C)
Flash Point 90 °C
Density 0.91 g/cm3 (20 °C)
pH 6.0 (2 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 320 °C