Print…
Nitrato de Paládio (II), dihidratado para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Palladium dinitrate dihydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.14573.0001 8.14573.8500
8.14573.0001EA 206 EUR
8.14573.0001 8.14573.8500
Nitrato de Paládio (II), dihidratado para síntese, Sigma-Aldrich®
Nitrato de Paládio (II), dihidratado
Fórmula: N₂O₆Pd·2H₂O
Peso Molecular: 266.46 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 32916-07-7
EINECS: 233-265-8
UN: 3085
ADR: 5.1 (8) II
Encomendar
Solubility (20 °C) (slow decomposition)
Molar Mass 266.44 g/mol
pH 1 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Hill Formula N2O6Pd * 2 H2O
Chemical Formula Pd(NO3)2 * 2 H2O