Print…
Cloreto de N,N,N-trimetilanilínio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.08428.0100 8.08428.0500
8.08428.0100EA 52.9 EUR
8.08428.0100 8.08428.0500
Cloreto de N,N,N-trimetilanilínio, Sigma-Aldrich®
Cloreto de N,N,N-trimetilanilínio
Fórmula: C₉H₁₄ClN
Ponto de Fusão: 246…247 °C
Número MDL : MFCD00011790
Número CAS: 138-24-9
EINECS: 205-319-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Solubility 333 g/l (20 °C)
Melting Point 246 - 247 °C
Molar Mass 171.66 g/mol
Bulk Density 540 kg/m3
Explosion Limit 1 - 6 %(V)
pH 4.5 (333 g/l, H2O, 20 °C)