Print…
1-Alyl-2-tiureia ≥98.0% para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: N-Allylthiourea, Tiosinamine, 1-Allyl-2-thiourea, Allyl thiourea, Rhodalline, Thiosinamine, N-Allylthiourea
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.08158.0050 8.08158.0250 8.08158.0025
8.08158.0050EA 49.1 EUR
8.08158.0050 8.08158.0250 8.08158.0025
1-Alyl-2-tiureia ≥98.0% para síntese, Sigma-Aldrich®
1-alyl-2-tiureia
Fórmula: H₂CCHCH₂NHC(S)NH₂
Ponto de ebulição: 191 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 74 °C
Densidade: 1,219 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004940
Número CAS: 109-57-9
EINECS: 203-683-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09500
Encomendar
CAS 109-57-9
Synonyms Thiosinamine
Hill Formula C₄H₈N₂S
Molar Mass 116.19 g/mol
Melting Point 70 - 73 °C
Bulk density 550 kg/m³
Solubility 66 g/l (20 °C)
LD 50 oral LD50 Rat 200 mg/kg
Assay (HPLC, area%) ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR) passes test