Print…
Hidrogénossulfureto de sódio 39% em solução aquosa para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.06356.1000 8.06356.2500 8.06356.9025
8.06356.1000EA 34 EUR
8.06356.1000 8.06356.2500 8.06356.9025
Hidrogénossulfureto de sódio 39% em solução aquosa para síntese, Sigma-Aldrich®
Hidrogénossulfureto de sódio
Fórmula: HNaO₃S
Número MDL : MFCD00167602
Número CAS: 7631-90-5
EINECS: 231-548-0
UN: 2693
ADR: 8,III
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -44 °C
Boiling Point 146 °C
Vapor Pressure 40 hPa (20 °C)
Density 1.34 g/cm3 (20 °C)
pH 4.5 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material