Print…
2,2'-Metiliminodietanol para síntese
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: N-Metildietanolamina
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.05851.0100 8.05851.1000
8.05851.0100EA 32.7 EUR
8.05851.0100 8.05851.1000
2,2'-Metiliminodietanol para síntese
2,2'-Metiliminodietanol
Fórmula: H₃CN(CH₂CH₂OH)₂
Ponto de ebulição: 247 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –21 °C
Densidade: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 137 °C
Número MDL : MFCD00002848
Número CAS: 105-59-9
EINECS: 203-312-7
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -21 °C
Molar Mass 119.16 g/mol
Boiling Point 243 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.026 hPa (40 °C)
Flash Point 137 °C
Refractive Index 1.4685 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.9 - 8.4 %(V)
Density 1.04 g/cm3 (20 °C)
pH 11.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 265 °C