Print…
Methacrylamide para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.05792.0250 8.05792.9025
8.05792.0250EA 80.3 EUR
8.05792.0250 8.05792.9025
Methacrylamide para síntese, Sigma-Aldrich®
Methacrylamide
Fórmula: C₄H₇NO
Ponto de ebulição: 215 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 106…109 °C
Densidade: 1,053 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 103 °C
Número MDL : MFCD00008018
Número CAS: 79-39-0
EINECS: 201-202-3
Encomendar
Solubility 200 g/l (20 °C)
Melting Point 106 - 109 °C
Molar Mass 85.11 g/mol
Bulk Density 550 kg/m3
Boiling Point 215 °C (1013 hPa)
Explosion Limit 2 - 15 %(V)
Density 1.10 - 1.12 g/cm3 (20 °C)
pH 7.1 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 510 °C