Print…
1,3-Diphenyl-2-thiourea, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Thiocarbanilide, N,N'-Diphenylthiourea, N,N’-Diphenylthiourea
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.03581.0100 8.03581.0500
8.03581.0100EA 34 EUR
8.03581.0100 8.03581.0500
1,3-Diphenyl-2-thiourea, Sigma-Aldrich®
1,3-Diphenyl-2-thiourea
Fórmula: C₁₃H₁₂N₂S
Peso Molecular: 228.32 g/mol
Ponto de ebulição: 365
Ponto de Fusão: 150…153 °C
Densidade: 1.3205 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004921
Número CAS: 102-08-9
EINECS: 203-004-2
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,03366
Encomendar
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 150 - 153 °C
Molar Mass 228.31 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
Density 1.30 g/cm3 (20 °C)