Print…
1,3-Dioxolano estabilizada, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.03553.0100 8.03553.0500 8.03553.9027
8.03553.0100EA 31.2 EUR
8.03553.0100 8.03553.0500 8.03553.9027
1,3-Dioxolano estabilizada, Sigma-Aldrich®
1,3-Dioxolano
Fórmula: C₃H₆O₂
Peso Molecular: 74.08 g/mol
Ponto de ebulição: 75
Ponto de Fusão: –95 °C
Densidade: 1.066 g/cm³ (15 °C)
Número MDL : MFCD00003207
Número CAS: 646-06-0
EINECS: 211-463-5
UN: 1166
ADR: 3 II
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -26 °C
Molar Mass 74.08 g/mol
Boiling Point 74 - 75 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 133 hPa (20 °C)
Flash Point 2 °C
Refractive Index 1.4 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.1 - 20.5 %(V)
Density 1.065 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 274 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid