Print…
2,2'-Phenyliminodiethanol para síntese
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: N-Phenyl-2,2'-iminodiethanol, 2,2-(Phenylimino)diethanol, N-Phenyldiethanolamine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.03257.0100 8.03257.1000
8.03257.0100EA 35.2 EUR
8.03257.0100 8.03257.1000
2,2'-Phenyliminodiethanol para síntese
2,2'-Phenyliminodiethanol
Fórmula: (C₆H₅)N(CH₂CH₂OH)₂
Ponto de ebulição: 348 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 56…59 °C
Densidade: 1,201 g/cm³ (60 °C)
Ponto de Inflamação: 200 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002845
Número CAS: 120-07-0
EINECS: 204-368-5
Encomendar
Solubility 3 g/l (20 °C)
Melting Point 56 - 59 °C
Molar Mass 181.23 g/mol
Boiling Point 270 °C
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 200 °C
Density 1.1 g/cm3 (60 °C)
pH 8.2 (3 g/l, H2O, 50 °C)
Ignition Point 380 °C DIN 51794