Print…
Éter monobutílico do dietilenoglicol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol, Diethylene glycol mono-n-butyl ether, Butyldigol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.03129.1000 8.03129.2500 8.03129.9025
8.03129.1000EA 33.7 EUR
8.03129.1000 8.03129.2500 8.03129.9025
Éter monobutílico do dietilenoglicol, Sigma-Aldrich®
Éter monobutílico do dietilenoglicol
Fórmula: CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OCH₂CH₂OH
Peso Molecular: 162.23 g/mol
Ponto de ebulição: 230.4
Ponto de Fusão: –68 °C
Densidade: 0.954 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 100
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002881
Número CAS: 112-34-5
EINECS: 203-961-6
Merck Index: 13,01556
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -68 °C
Molar Mass 162.23 g/mol
Boiling Point 226 - 234 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 105 °C
Refractive Index 1.4258 (27 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.7 - 5.3 %(V)
Density 0.95 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral
Ignition Point 225 °C
Viscosity kinematic 6.2 mm2/s (20 °C)
Evaporation number 1200