Print…
Ethyl crotonate para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.02668.0250 8.02668.1000
8.02668.0250EA 80.3 EUR
8.02668.0250 8.02668.1000
Ethyl crotonate para síntese, Sigma-Aldrich®
Ethyl crotonate
Fórmula: C₆H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 143 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –79 °C
Densidade: 0,9208 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 2 °C
Número MDL : MFCD00009289
Número CAS: 623-70-1
EINECS: 210-808-7
UN: 1862
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02625
Encomendar
Solubility (20 °C) slightly soluble
Molar Mass 114.14 g/mol
Boiling Point 138 - 140 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 65 hPa (50 °C)
Flash Point 2 °C
Refractive Index 1.4248 (20 °C, 589 nm)
Density 0.92 g/cm3 (20 °C)