Print…
Crotonic acid para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: trans-Crotonic acid, 2-Butenoic acid, trans-2-Butenoic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.02650.0100 8.02650.1000
8.02650.0100EA 42.7 EUR
8.02650.0100 8.02650.1000
Crotonic acid para síntese, Sigma-Aldrich®
Crotonic acid
Fórmula: C₄H₆O₂
Peso Molecular: 86.09 g/mol
Ponto de ebulição: 185…199 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 71…72 °C
Densidade: 1.02 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 90
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002701
Número CAS: 107-93-7
EINECS: 203-533-9
UN: 2823
ADR: 8 III
Merck Index: 13,02625
Encomendar
Solubility 6.2 g/l (20 °C)
Melting Point 70 - 73 °C
Molar Mass 86.09 g/mol
Bulk Density 543 kg/m3
Boiling Point 185.0 - 199.5 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.25 hPa (20 °C)
Flash Point 90 °C
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)
pH 3 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 500 °C