Print…
Cinamaldeído zS, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: trans-Cinnamaldehyde, 3-Phenylacrylaldehyde
MQ200
8.02505.0005 8.02505.0250 8.02505.1000
8.02505.0005EA 25.8 EUR
8.02505.0005 8.02505.0250 8.02505.1000
Cinamaldeído zS, Sigma-Aldrich®
Cinamaldeído
Fórmula: C₉H₈O
Peso Molecular: 132.16 g/mol
Ponto de ebulição: 251
Ponto de Fusão: –8 °C
Densidade: 1.112 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 138
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007000
Número CAS: 104-55-2
EINECS: 203-213-9
Merck Index: 12,02356
Encomendar
Solubility 1.1 g/l (20 °C)
Melting Point -8 °C
Molar Mass 132.16 g/mol
Boiling Point 127 °C (21 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 138 °C
Refractive Index 1.6219 (20 °C, 589 nm)
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
Synonyms trans-Cinnamic aldehyde, trans-3-Phenyl-2-propenal
Hill Formula C9H8O
Chemical Formula C6H5CH=CHCHO