Print…
Cloroacetato de metilo para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.02413.0100 8.02413.1000
8.02413.0100EA 33.8 EUR
8.02413.0100 8.02413.1000
Cloroacetato de metilo para síntese, Sigma-Aldrich®
Cloroacetato de metilo
Fórmula: C₃H₅ClO₂
Peso Molecular: 108.52 g/mol
Ponto de ebulição: 131
Ponto de Fusão: –33 °C
Densidade: 1.2378 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 47
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000931
Número CAS: 96-34-4
EINECS: 202-501-1
UN: 2295
ADR: 6.1 (3) I
Merck Index: 12,06122
Encomendar
Solubility 10 g/l (25 °C)
Melting Point 110 - 113 °C
Molar Mass 108.09 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Boiling Point 180 °C (sublimed)
Vapor Pressure 0.12 hPa (20 °C)
Density 1.32 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 560 °C