Print…
Isobutyl chloroformate para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Chloroformic acid isobutyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.02358.0100 8.02358.0250 8.02358.2500
8.02358.0100EA 60.3 EUR
8.02358.0100 8.02358.0250 8.02358.2500
Isobutyl chloroformate para síntese, Sigma-Aldrich®
Isobutyl chloroformate
Fórmula: C₅H₉ClO₂
Peso Molecular: 136.58 g/mol
Ponto de ebulição: 128.7
Ponto de Fusão: –80 °C
Densidade: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 30
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000642
Número CAS: 543-27-1
EINECS: 208-840-1
UN: 2742
ADR: 6.1 (3, 8) II
Merck Index: 13,05156
Encomendar
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 136.58 g/mol
Boiling Point 127 - 129 °C (1013 hPa)
Flash Point 30 °C
Refractive Index 1.407 (20 °C, 589 nm)
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials