Print…
Butyl vinyl ether estabilizada para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: n-Butyl vinyl ether
Estabilização: 100 ppm Estabilizado com hidróxido de potássio
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.01847.0100 8.01847.0500
8.01847.0100EA 64.1 EUR
8.01847.0100 8.01847.0500
Butyl vinyl ether estabilizada para síntese, Sigma-Aldrich®
Butyl vinyl ether
Fórmula: C₆H₁₂O
Peso Molecular: 100.16 g/mol
Ponto de ebulição: 94
Ponto de Fusão: –91.9 °C
Densidade: 0.7804 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009454
Número CAS: 111-34-2
EINECS: 203-860-7
UN: 2352
ADR: 3 II
Encomendar
Solubility 3 g/l (20 °C)
Melting Point -113 °C
Molar Mass 100.16 g/mol
Boiling Point 93 - 94 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 51 hPa (20 °C)
Flash Point -6 °C DIN 51755 Part 1
Refractive Index 1.401 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.2 - 8.6 %(V)
Density 0.78 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 190 °C DIN 51794
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid