Print…
Ethyl benzoylacetate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.01808.0100 8.01808.0250 8.01808.9010
8.01808.0100EA 37.6 EUR
8.01808.0100 8.01808.0250 8.01808.9010
Ethyl benzoylacetate, Sigma-Aldrich®
Ethyl benzoylacetate
Fórmula: C₁₁H₁₂O₃
Ponto de ebulição: 265 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: < 0 °C
Densidade: 1,114 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 140 °C
Número MDL : MFCD00009196
Número CAS: 94-02-0
EINECS: 202-295-3
Merck Index: 13,03803
Encomendar
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 192.21 g/mol
Boiling Point 265 - 270 °C (decomposition)
Vapor Pressure 1 hPa (108 °C)
Flash Point 140 °C
Refractive Index 1.531 (20 °C, 589 nm)
Density 1.114 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 375 °C DIN 51794
Synonyms Benzoylacetic acid ethyl ester, 3-Oxo-3-phenylpropionic acid ethyl ester
Hill Formula C11H12O3
Chemical Formula C6H5COCH2COOC2H5