Bromoacetato de etilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
|
Perigo
|
Sinônimos:
Bromoacetic ethyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.01636.0250
8.01636.1000
8.01636.0250EA
86.9
EUR
8.01636.0250
8.01636.1000
Bromoacetato de etilo, Sigma-Aldrich®
Bromoacetato de etilo
Fórmula:
BrCH₂COOCH₂CH₃ Ponto de ebulição: 159 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: –38 °C Densidade: 1,5 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 58 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000191 Número CAS: 105-36-2 EINECS: 203-290-9 UN: 1603 ADR: 6.1 (3),II |
Solubility | (20 °C) decomposes |
Melting Point | -38 °C |
Molar Mass | 167.00 g/mol |
Boiling Point | 158 - 161 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 4.5 hPa (20 °C) |
Flash Point | 50 °C |
Refractive Index | 1.451 (20 °C, 589 nm) |
Density | 1.50 g/cm3 (20 °C) |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic Materials |