Print…
2-Aminobenzothiazole, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Benzothiazol-2-ylamine, Benzo[d]thiazol-2-amine, Cerium(III)-Ionophore II
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.01268.0050 8.01268.0250
8.01268.0050EA 36.6 EUR
8.01268.0050 8.01268.0250
2-Aminobenzothiazole, Sigma-Aldrich®
2-Aminobenzothiazole
Fórmula: C₇H₆N₂S
Peso Molecular: 150.2 g/mol
Ponto de ebulição: 190…195 °C (0.05 mmHg)
Ponto de Fusão: 127…130 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005785
Número CAS: 136-95-8
EINECS: 205-268-4
Merck Index: 13,00423
Encomendar
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 127 - 130 °C
Molar Mass 150.2 g/mol
Synonyms 2-Benzothiazolylamine
Hill Formula C7H6N2S