Print…
Trimethyl orthoformate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.00885.0250 8.00885.1000 8.00885.9025 8.00885.9050 8.00885.9200
8.00885.0250EA 30.9 EUR
8.00885.0250 8.00885.1000 8.00885.9025 8.00885.9050 8.00885.9200
Trimethyl orthoformate, Sigma-Aldrich®
Trimethyl orthoformate
Fórmula: C₄H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 101 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –53 °C
Densidade: 0,9691 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 13 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008483
Número CAS: 149-73-5
EINECS: 205-745-7
UN: 3272
ADR: 3,II
Merck Index: 12,07012
Encomendar
Solubility 10 g/l (20 °C) Hydrolysis
Melting Point -53 °C
Molar Mass 106.12 g/mol
Boiling Point 102 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 10 hPa (7 °C)
Flash Point 13 °C
Refractive Index 1.379 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.4 - 44.6 %(V)
Density 0.97 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 255 °C