Print…
Metacrilato de metilo estabilizada para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Methacrylic acid methyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.00590.0100 8.00590.1000 8.00590.2500
8.00590.0100EA 28.3 EUR
8.00590.0100 8.00590.1000 8.00590.2500
Metacrilato de metilo estabilizada para síntese, Sigma-Aldrich®
Metacrilato de metilo
Fórmula: CH₂=C(CH₃)COOCH₃
Ponto de ebulição: 100 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –48 °C
Densidade: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 8 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008587
Número CAS: 80-62-6
EINECS: 201-297-1
UN: 1247
ADR: 3,II
ALCANCE: 01-2119452498-28
Merck Index: 12,06005
Encomendar
Solubility 15 g/l (20 °C)
Melting Point -48 °C
Molar Mass 100.12 g/mol
Boiling Point 101 °C
Vapor Pressure 53 hPa (20 °C)
Flash Point 10 °C
Refractive Index 1.414 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.1 - 12.5 %(V)
Density 0.94 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 430 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid