Print…
Metacrilato de etilo estabilizada para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Etil 2-metilprop-2-enoato, Etil 2-metilpropenoato
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.00579.0100 8.00579.0500
8.00579.0100EA 30.4 EUR
8.00579.0100 8.00579.0500
Metacrilato de etilo estabilizada para síntese, Sigma-Aldrich®
Metacrilato de etilo
Fórmula: C₆H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 100 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –48 °C
Densidade: 0,9158 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 20 °C
Número MDL : MFCD00009161
Número CAS: 97-63-2
EINECS: 202-597-5
UN: 2277
ADR: 3,II
Encomendar
Solubility 5.1 g/l (20 °C)
Melting Point -61 - -59 °C
Molar Mass 114.14 g/mol
Boiling Point 119 - 121 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 21.3 hPa (20 °C)
Flash Point 18 °C
Refractive Index 1.4128 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.8 %(V)
Density 0.913 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 329 °C