Print…
Ácido metacrílico estabilizada para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Ácido 2-metilpropenóico
Estabilização: Estabilizado com hidroquinona (HQ)
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.00578.0100 8.00578.0500 8.00578.9025 8.00578.2500
8.00578.0100EA 26.6 EUR
8.00578.0100 8.00578.0500 8.00578.9025 8.00578.2500
Ácido metacrílico estabilizada para síntese, Sigma-Aldrich®
Ácido metacrílico
Fórmula: C₄H₆O₂
Ponto de ebulição: 163 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 15 °C
Densidade: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 68 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002651
Número CAS: 79-41-4
EINECS: 201-204-4
UN: 2531
ADR: 8,II
Merck Index: 13,05967
Encomendar
Solubility 98 g/l (20 °C)
Melting Point 15 °C
Molar Mass 86.09 g/mol
Boiling Point 161 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 65 °C
Refractive Index 1.431 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.6 - 8.7 %(V)
Density 1.015 g/cm3 (20 °C)
pH 2.0 - 2.2 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 370 °C
Synonyms 2-Methylpropenoic acid
Hill Formula C4H6O2