Print…
Hidróxido de sódio solução 32% (por acidimetria), EMPROVE® EXPERT para produção biofarmacêutica, SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Perigo
Sinônimos: Caustic soda
Filtrado através de um filtro de 0,2 µm
1.37023.9025 1.37023.5000 1.37023.1002 1.37023.9950 1.37023.2500 1.37023.9200
1.37023.9025EA 0 EUR
1.37023.9025 1.37023.5000 1.37023.1002 1.37023.9950 1.37023.2500 1.37023.9200
Hidróxido de sódio solução 32% (por acidimetria), EMPROVE® EXPERT para produção biofarmacêutica, SAFC®
Hidróxido de sódio
This product has been manufactured from Sodium hydroxide pellets Ph Eur, BP, JP, NF and water for injection (wfi) acc. USP which conforms with highly purified water (hpw) acc. Ph Eur.
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated (*).
Fórmula: NaOH
Peso Molecular: 40 g/mol
Ponto de ebulição: 119…135 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 9…10 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8
Merck Index: 14,08627
Encomendar
Assay (acidimetric,NaOH) 32.0 - 33.0 %
Carbonate (as Na₂CO₃) ≤ 1.0 %
Chloride (Cl) ≤ 5 ppm
Sulfate (SO₄) ≤ 30 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤ 5.0 ppm
Al (Aluminium) ≤ 10 ppm
Fe (Iron) ≤ 3 ppm
Ni (Nickel) * ≤ 2.00 ppm
Residual solvents (ICH Q3C) ...excluded by production process
Endotoxins ≤ 2.0 I.U./ml