Print…
Phthalaldehyde, Millipore®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 1,2-Phthalic dicarboxaldehyde, Phthaldialdehyde, o-Phthalaldehyde, OPA, Phthaldicarboxaldehyde, Benzene-1,2-dicarboxaldehyde
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.11452.0005 1.11452.0050
1.11452.0005EA 103 EUR
1.11452.0005 1.11452.0050
Phthalaldehyde, Millipore®
Phthalaldehyde
Fórmula: C₈H₆O₂
Ponto de ebulição: 266 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 54…56 °C
Densidade: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 132 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00003335
Número CAS: 643-79-8
EINECS: 211-402-2
UN: 2923
ADR: 8 (6.1),