Print…
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide ≥98.0% (por GC) reagente de derivatização, para absorção de gás, Supelco®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-N-(trimethylsilyl)acetimidate, Bis(Trimethylsilyl)Trifluoroacetamide, BSTFA
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.10255.0005 1.10255.0025
1.10255.0005EA 98.8 EUR
1.10255.0005 1.10255.0025
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide ≥98.0% (por GC) reagente de derivatização, para absorção de gás, Supelco®
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Fórmula: C₈H₁₈F₃NOSi₂
Peso Molecular: 257.4 g/mol
Ponto de ebulição: 145
Ponto de Fusão: –41 °C
Densidade: 0.96 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 34
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008269
Número CAS: 25561-30-2
EINECS: 247-103-9
UN: 1993
ADR: 3
Encomendar
Assay (GC, area%) ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR) Passes test