Print…
Carbonato de sódio 0.05 mol/l solução aquosa concentrada, Titrisol®, Supelco®
Fornecedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09940.0001EA 30.7 EUR
1.09940.0001
Carbonato de sódio 0.05 mol/l solução aquosa concentrada, Titrisol®, Supelco®
Carbonato de sódio
Fórmula: Na₂CO₃
Peso Molecular: 105,99 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003494
Número CAS: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/89/16640589.jpg
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.1 g/cm3 (20 °C)
pH 11.6 (H2O, 20 °C)