Print…
Tricina, Millipore®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.08602.0250 1.08602.9010
1.08602.0250EA 212 EUR
1.08602.0250 1.08602.9010
Tricina, Millipore®
Tricine
Fórmula: (HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H
Ponto de Fusão: 187 °C
Densidade: 1,523 g/cm³ (19.85 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004277
Número CAS: 5704-04-1
EINECS: 227-193-6
Merck Index: 13,09724