Print…
Cloreto de sódio, EMPROVE® api Ph. Eur., BP, JP, USP adequado para uso como ingrediente farmacêutico ativo, SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.06444.1000 1.06444.9029
1.06444.1000EA 66.3 EUR
1.06444.1000 1.06444.9029
Cloreto de sódio, EMPROVE® api Ph. Eur., BP, JP, USP adequado para uso como ingrediente farmacêutico ativo, SAFC®
Cloreto de Sódio
Fórmula: NaCl
Ponto de ebulição: 1413 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 801 °C
Densidade: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003477
Número CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599