Print…
Acído nítrico 60%, ultra puro para análise de traços, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.01518.0250 1.01518.0500 1.01518.1000
1.01518.0250EA 663 EUR
1.01518.0250 1.01518.0500 1.01518.1000
Acído nítrico 60%, ultra puro para análise de traços, Supelco®
Acído nítrico
Fórmula: HNO₃
Ponto de ebulição: ∼120 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –22 °C
Densidade: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011349
Número CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8,II
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -22 °C
Boiling Point 120 °C (1013 hPa)
Density 1.37 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material