N,N-Dimetilformamida, SupraSolv® para cromatografia gasosa de headspace, Supelco®
Fornecedor: Merck
|
Perigo
|
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.00202.1000
1.00202.2500
1.00202.0500
1.00202.1000EA
202
EUR
1.00202.1000
1.00202.2500
1.00202.0500
N,N-Dimetilformamida, SupraSolv® para cromatografia gasosa de headspace, Supelco®
N,N-Dimetilformamida
Fórmula:
HCON(CH₃)₂ Ponto de ebulição: 153 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: –61 °C Densidade: 0,949 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 57,5 °C (rec. fechado) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003284 Número CAS: 68-12-2 EINECS: 200-679-5 UN: 2265 ADR: 3,III ALCANCE: 01-2119475605-32 Merck Index: 13,03269 |
|
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -61 °C |
Molar Mass | 73.09 g/mol |
Boiling Point | 153 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 3.77 hPa (20 °C) |
Flash Point | 67 °C |
Refractive Index | 1.43 |
Explosion Limit | 2.2 - 16 %(V) |
Density | 0.94 g/cm3 (20 °C) |
pH | 7 (200 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 410 °C |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable liquid |