Print…
Thiophene-2-carbaldehyde, líquido amarelo
Fornecedor: MP Biomedicals
Atenção
Sinônimos: 2-Thiophenecarboxaldehyde, Thiophene-2-carboxaldehyde
0215688780 0215688725
ICNA0215688780EA 130 EUR
ICNA0215688780 ICNA0215688725
Thiophene-2-carbaldehyde, líquido amarelo
Thiophene-2-carbaldehyde
Soluble in ethanol, ether; insoluble in water.
Soluble in ethanol, ether; insoluble in water.
Fórmula: C₅H₄OS
Ponto de ebulição: 198 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: ? 10 °C
Densidade: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 77 °C (literatura)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005429
Número CAS: 98-03-3
EINECS: 202-629-8