Print…
Éter monobutílico do dietilenoglicol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol, Diethylene glycol mono-n-butyl ether, Butyldigol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
579963-1L 579963-18L 579963-4L
SIAL579963-1LEA 61 EUR
SIAL579963-1L SIAL579963-18L SIAL579963-4L
Éter monobutílico do dietilenoglicol, Sigma-Aldrich®
Éter monobutílico do dietilenoglicol
Fórmula: CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OCH₂CH₂OH
Peso Molecular: 162.23 g/mol
Ponto de ebulição: 230.4
Ponto de Fusão: –68 °C
Densidade: 0.954 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 100
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002881
Número CAS: 112-34-5
EINECS: 203-961-6
Merck Index: 13,01556