Print…
(±)-2-Metiltetrahidrofurano ≥98.0% (por GC) estabilizado
Fornecedor: TCI
Perigo
Estabilização: Estabilizado com BHT (2,6-Di-Terc-Butil-4-Metilfenol; Ionol)
M0437-25ML M0437-500ML M0437-100ML
TCIAM0437-25MLEA 16 EUR
TCIAM0437-25ML TCIAM0437-500ML TCIAM0437-100ML
(±)-2-Metiltetrahidrofurano ≥98.0% (por GC) estabilizado
(±)-2-Metiltetrahidrofurano
Fórmula: C₅H₁₀O
Ponto de ebulição: 78°C
Ponto de Fusão: –136 °C
Densidade: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00005367
Número CAS: 96-47-9
EINECS: 202-507-4
UN: 2536
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28ff1d5e296ea50d35ab55f2e40888fe6bc6a7ff&vid=28ff1d5e296ea50d35ab55f2e40888fe6bc6a7ff&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %