Print…
1-Chloroethyl chloroformate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1-Chloroethyl carbonochloridate
C1395-25G C1395-250G
TCIAC1395-25GEA 30 EUR
TCIAC1395-25G TCIAC1395-250G
1-Chloroethyl chloroformate ≥98.0% (por GC)
1-Chloroethyl chloroformate
Fórmula: C₃H₄Cl₂O₂
Peso Molecular: 142.97 g/mol
Ponto de ebulição: 120°C
Ponto de Fusão: -65
Ponto de Inflamação: 41°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000647
Número CAS: 50893-53-3
EINECS: 256-834-2
UN: 2742
ADR: 6.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d04df2db900031e94092162eb801ab5f36cb490&vid=8d04df2db900031e94092162eb801ab5f36cb490&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %