Print…
Sodium butyrate
Fornecedor: Cayman Chemical
13121-50 13121-100 13121-250
CAYM13121-50EA 59.8 EUR
CAYM13121-50 CAYM13121-100 CAYM13121-250
Sodium butyrate
Sodium butyrate
Fórmula: C₄H₇NaO₂
Ponto de Fusão: 244 °C
Densidade: 1,324 g/cm³ (30 °C)
Número MDL : MFCD00002816
Número CAS: 156-54-7
EINECS: 205-857-6