Print…
Propidium iodide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck Millipore Calbiochem
Atenção
537059-1 537059-100 537059-250 537059-50
537059-1EA 1820 EUR
537059-1 537059-100 537059-250 537059-50
Propidium iodide, Sigma-Aldrich®
Propidium iodide
Fórmula: C₂₇H₃₄I₂N₄
Número MDL : MFCD00011921
Número CAS: 25535-16-4
EINECS: 247-081-0