Print…
Tricina, Calbiochem®
Fornecedor: Merck Millipore Calbiochem
Sinônimos: 2-((1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl)amino)acetic acid, Tricine buffer, N-(Tris(hydroxymethyl)methyl)glycine
39468-1 39468-100
39468-1EA 833 EUR
39468-1 39468-100
Tricina, Calbiochem®
Tricine
Fórmula: (HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H
Peso Molecular: 179.17 g/mol
Ponto de Fusão: 187
Densidade: 1.523 g/cm³ (19.85 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004277
Número CAS: 5704-04-1
EINECS: 227-193-6
Merck Index: 13,09724