Print…
Desoxicolato de sódio, Millipore®
Fornecedor: Merck Millipore Calbiochem
Atenção
Sinônimos: Deoxycholic acid sodium salt, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid sodium salt, Sodium 3α,12α-dihydroxy-5β-cholanoate
264101-1 264101-100 264101-25
264101-1EA 1430 EUR
264101-1 264101-100 264101-25
Desoxicolato de sódio, Millipore®
Desoxicolato de sódio
Fórmula: C₂₄H₃₉NaO₄
Peso Molecular: 414.56 g/mol
Ponto de Fusão: 357…365 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064139
Número CAS: 302-95-4
EINECS: 206-132-7