Print…
EDTA sal dissódico, BAKER ANALYZED®, Reagente de Laboratório, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
7124.1000EA 57.65 EUR
7124.1000 7124.9020
EDTA sal dissódico, BAKER ANALYZED®, Reagente de Laboratório, J.T.Baker®
EDTA sal dissódico
Fórmula: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00070672
Número CAS: 139-33-3
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 12,03556
Encomendar
Titer (mol/l) 0.0997 - 0.1003