Print…
Tricina
Fornecedor: PanReac AppliChem
A1085.0250 A1085.1000 A1085.5000
A1085.0250EA 164 EUR
A1085.0250 A1085.1000 A1085.5000
Tricina
Tricine
Fórmula: (HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H
Ponto de Fusão: 187 °C
Densidade: 1,523 g/cm³ (19.85 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004277
Número CAS: 5704-04-1
EINECS: 227-193-6
Merck Index: 13,09724