Print…
Azul de toluidina O, alta pureza
Fornecedor: VWR Chemicals
0672-25GEA 430 EUR
0672-25G 0672-50G
Azul de toluidina O, alta pureza
Azul de toluidina O
A blue counterstain often used for metachromatic staining of mast cells, cartilage, and acid mucins.
  • Black-grey powder
Fórmula: C₁₅H₁₆ClN₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011934
Número CAS: 92-31-9
EINECS: 202-146-2
Merck Index: 12,09658
Encomendar
Dye Content >50.0%
Em (626nm, Water)
Loss on Drying ≤8.0%
Color Index 52040