Print…
Safranina O, Grau Certificável
Fornecedor: VWR Chemicals
Sinônimos: CI 50240
0574-100GEA 605 EUR
0574-100G 0574-25G
Safranina O, Grau Certificável
Safranina O
Part Fleming Triple stain, a chromosome stain prepared with light green SF and in Gram stain.
Fórmula: C₂₀H₁₉ClN₄
Densidade: 1,447 g/cm³ (22 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011759
Número CAS: 477-73-6
EINECS: 207-518-8
Encomendar
Absorbance maximum 527 – 533 nm
Dye Content (Anhydrous) ≥80%
Loss on Drying ≤4%
P-15/P+15 1.1 – 1.32