Print…
2-Bromo-4-fluoro-1-iodobenzene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Bromo-1-fluoro-4-iodobenzene, 2-Bromo-4-fluoroiodobenzene, 1-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzene
L20144.06 L20144.03
L20144.06EA 62.7 EUR
L20144.06 L20144.03
2-Bromo-4-fluoro-1-iodobenzene ≥98%
2-Bromo-4-fluoro-1-iodobenzene
Purity: 98+% CAS No.: 202865-73-4 Molecular Formula: C6H3BrFI Formula Weight: 300.90 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6290 Boiling Point: 224-225° Beilstein Reference: 6288420 MDL No.: MFCD00142868
Fórmula: C₆H₃BrFI
Peso Molecular: 300.9 g/mol
Ponto de ebulição: 224…225 °C
Densidade: 1.33
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00142868
Número CAS: 202865-73-4