2-(2-Fluorophenyl)ethanol ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-Fluorophenethyl alcohol
L19998.06
L19998.14
L19998.06EA
51.5
EUR
L19998.06
L19998.14
2-(2-Fluorophenyl)ethanol ≥99%
2-(2-Fluorophenyl)ethanol
Purity: 99%
CAS No.: 50919-06-7
Molecular Formula: C8H9FO
Formula Weight: 140.16
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.5100
Boiling Point: 72°/1mm
MDL No.: MFCD00002887
Fórmula:
C₈H₉FO Peso Molecular: 140.16 g/mol Ponto de ebulição: 72 °C (1 mmHg) Densidade: 1.045 Ponto de Inflamação: 98 °C (208 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002887 Número CAS: 50919-06-7 |