Print…
2-Aminoisonicotinonitrile 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Aminopyridine-4-carbonitrile, 2-Amino-4-cyanopyridine
L19841.03 L19841.06 L19841.14
L19841.03EA 48.7 EUR
L19841.03 L19841.06 L19841.14
2-Aminoisonicotinonitrile 97%
2-Aminoisonicotinonitrile
Purity: 97% CAS No.: 42182-27-4 Molecular Formula: C6H5N3 Formula Weight: 119.13 Melting Point: 148-152° Beilstein Reference: 386393 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD03791310
Fórmula: C₆H₅N₃
Peso Molecular: 119.13 g/mol
Ponto de Fusão: 148…152 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03791310
Número CAS: 42182-27-4
UN: 3439
ADR: 6.1 III