1-Ethyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate, (máx. 3% H₂O) 98+% (peso seco)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium tetrafluoroborate
L19763.04
L19763.09
L19763.18
L19763.04EA
55.4
EUR
L19763.04
L19763.09
L19763.18
1-Ethyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate, (máx. 3% H₂O) 98+% (peso seco)
1-Ethyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate
Purity: 98+%
CAS No.: 143314-16-3
Molecular Formula: C6H11BF4N2
Formula Weight: 197.98
Flash Point: None
Refractive Index: 1.4100
Melting Point: 15°
MDL No.: MFCD00216668
Fórmula:
C₆H₁₁BF₄N₂ Peso Molecular: 197.97 g/mol Ponto de ebulição: ∼200 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 15 °C Densidade: 1.280 Ponto de Inflamação: >110 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00216668 Número CAS: 143314-16-3 |