1-Ethyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L19762.04
L19762.09
L19762.18
L19762.04EA
58.2
EUR
L19762.04
L19762.09
L19762.18
1-Ethyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate ≥98%
1-Ethyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate
Purity: 98+%
CAS No.: 155371-19-0
Molecular Formula: C6H11F6N2P
Formula Weight: 256.13
Melting Point: 58-62°
MDL No.: MFCD00216703
Fórmula:
C₆H₁₁F₆N₂P Ponto de Fusão: 58…62 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00216703 Número CAS: 155371-19-0 |