Print…
1-Ethyl-3-methylimidazolium bromide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Ethyl-1-methyl-1H-imidazol-3-ium bromide
L19761.09 L19761.18
L19761.09EA 51.7 EUR
L19761.09 L19761.18
1-Ethyl-3-methylimidazolium bromide ≥98%
1-Ethyl-3-methylimidazolium bromide
Purity: 98+% CAS No.: 65039-08-9 Molecular Formula: C6H11BrN2 Formula Weight: 191.07 Melting Point: 70-73° MDL No.: MFCD03427610
Fórmula: C₆H₁₁BrN₂
Peso Molecular: 191.07 g/mol
Ponto de Fusão: 70…73 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03427610
Número CAS: 65039-08-9